D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
A15861.14EA 28.8 EUR
A15861.14 A15861.36 A15861.22
D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton ≥99%
D(+)-Glucuronsäure-6,3-lacton
Formel: C₆H₈O₆
Molekulargewicht: 176,12 g/mol
Schmelzpunkt: 174 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135622
CAS-Nummer: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3