Natrium-D(+)-glucuronat Monohydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14723.9999EA
0
EUR
8.14723.9999
8.14723.0010
Natrium-D(+)-glucuronat Monohydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natrium-D(+)-glucuronat Monohydrat
Formel:
C₆H₁₀O₇·1H₂O Molekulargewicht: 234,14 g/mol (216,14 anhy) |
MDL Number:
MFCD00151051 CAS-Nummer: 207300-70-7 EINECS: 239-065-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 137 - 141 °C |
Molar Mass | 234.14 g/mol |