Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
19368.04EA
35.3
EUR
19368.04
ABCRAB204073.0002
19368.09
19368.18
Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex
Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex
Formel:
C₂H₆BrCuS Molekulargewicht: 205,58 g/mol Schmelzpunkt: 124…129 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043295 CAS-Nummer: 54678-23-8 EINECS: 259-292-5 ADR: 9,III |