1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-on ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A15114.22EA
295
EUR
A15114.22
A15114.06
A15114.14
1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-on ≥98%
1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-on
Formel:
C₁₇H₁₄O Molekulargewicht: 234,30 g/mol Schmelzpunkt: 100…102 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00020692 CAS-Nummer: 614-57-3 EINECS: 210-385-9 |