Aluminiummagnesiumisopropoxid 10% (w/v) in 2-Propanol , 99.9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
36591.ACEA
101
EUR
36591.AC
36591.AE
Aluminiummagnesiumisopropoxid 10% (w/v) in 2-Propanol , 99.9% (Metall-Basis)
Aluminiummagnesiumisopropoxid
Formel:
C₂₄H₅₆Al₂MgO₈ Siedepunkt: 130…142 °C (2,0 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070426 CAS-Nummer: 69207-83-6 ADR: 3,II |