N(α)-Boc-D-histidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL15119-1GEA 123 EUR
SIAL15119-1G
N(α)-Boc-D-histidin, Sigma-Aldrich®
N(α)-Boc-D-histidin
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₄
Molekulargewicht: 255,3 g/mol
MDL Number: MFCD00037851
CAS-Nummer: 50654-94-9