N(α)-Boc-L-histidin
Lieferant: Molekula
MOLEM42799369EA 0 EUR
MOLEM42799369
N(α)-Boc-L-histidin
N(α)-Boc-L-histidin
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₄
Molekulargewicht: 255,3 g/mol
MDL Number: MFCD00065576
CAS-Nummer: 17791-52-5
EINECS: 241-768-9