N(α)-Cbz-L-histidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L09114.06EA
132
EUR
L09114.06
L09114.03
N(α)-Cbz-L-histidin ≥98%
N(α)-Cbz-L-histidin
Formel:
C₁₄H₁₅N₃O₄ Molekulargewicht: 289,3 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 165 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065960 CAS-Nummer: 14997-58-1 EINECS: 239-084-0 |