Folsäure
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALEXALX460006G010EA 64.4 EUR
ALEXALX460006G010
Folsäure
Folsäure
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
Molekulargewicht: 441,41 g/mol
MDL Number: MFCD00079305
CAS-Nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0