D(-)-Luciferin Kaliumsalz
Lieferant: Biotium
10101.EA 108 EUR
10101. 10101-1 10101-2
D(-)-Luciferin Kaliumsalz
D(-)-Luciferin Kaliumsalz
Formel: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
Molekulargewicht: 318,41 g/mol
MDL Number: MFCD00044928
CAS-Nummer: 115144-35-9