D(-)-Luciferin Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL50227-1MGEA 207 EUR
SIAL50227-1MG
D(-)-Luciferin Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®
D(-)-Luciferin Kaliumsalz
Formel: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
Molekulargewicht: 318,41 g/mol
MDL Number: MFCD00044928
CAS-Nummer: 115144-35-9