Lansoprazol
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM13627-5EA
401
EUR
CAYM13627-5
CAYM13627-10
CAYM13627-1
CAYM13627-500
Lansoprazol
Lansoprazol
Formel:
C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S Molekulargewicht: 369,36 g/mol |
MDL Number:
MFCD00866873 CAS-Nummer: 103577-45-3 |