Lansoprazol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0474.00EA 1200 EUR
PROOMM0474.00
Lansoprazol
Lansoprazol
Formel: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
Molekulargewicht: 369,36 g/mol
MDL Number: MFCD00866873
CAS-Nummer: 103577-45-3