Lansoprazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALL8533-250MGEA 86.4 EUR
SIALL8533-250MG SIALL8533-1G
Lansoprazol, Sigma-Aldrich®
Lansoprazol
Formel: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
Molekulargewicht: 369,36 g/mol
MDL Number: MFCD00866873
CAS-Nummer: 103577-45-3