2-Sulfobenzoesäurecycloanhydrid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO184750250EA
63.9
EUR
ACRO184750250
ACRO184751000
2-Sulfobenzoesäurecycloanhydrid 95%
2-Sulfobenzoesäurecycloanhydrid
Formel:
C₇H₄O₄S Molekulargewicht: 184,17 g/mol Siedepunkt: 184…186 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 116…127 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005879 CAS-Nummer: 81-08-3 EINECS: 201-322-6 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration by coupling | ≥94 % |
HPLC | ≥94 % |
Specific optical rotation | -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water) |