2-Sulfobenzoesäurecycloanhydrid ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A13314.22EA
228
EUR
A13314.22
A13314.36
A13314.14
2-Sulfobenzoesäurecycloanhydrid ≥94%
2-Sulfobenzoesäurecycloanhydrid
Formel:
C₇H₄O₄S Molekulargewicht: 184,17 g/mol Siedepunkt: 184…186 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: ∼ 120 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005879 CAS-Nummer: 81-08-3 EINECS: 201-322-6 |