Bromxylenolblau, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
205478-10GEA
179
EUR
205478-10G
Bromxylenolblau, Sigma-Aldrich®
Bromxylenolblau
Formel:
C₂₃H₂₀Br₂O₅S |
MDL Number:
MFCD00005873 CAS-Nummer: 40070-59-5 EINECS: 254-780-4 |