Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
J61610.09EA
240
EUR
J61610.09
J61610.03
Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)
Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)
Formel:
C₂₈H₄₄O Molekulargewicht: 396,66 Schmelzpunkt: 114…118 °C |
MDL Number:
MFCD00166988 CAS-Nummer: 50-14-6 EINECS: 200-014-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |