Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)
Lieferant: Molekula
MOLEM77131888EA 0 EUR
MOLEM77131888
Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)
Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)
Formel: C₂₈H₄₄O
Molekulargewicht: 396,66 g/mol
MDL Number: MFCD00166988
CAS-Nummer: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II