Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALE5750-5GEA
310
EUR
SIALE5750-5G
SIALE5750-25G
SIALE5750-1G
Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol), Sigma-Aldrich®
Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)
Formel:
C₂₈H₄₄O Molekulargewicht: 396,66 g/mol |
MDL Number:
MFCD00166988 CAS-Nummer: 50-14-6 EINECS: 200-014-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |