Bis(pinakolato)dibor ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L16088.03EA 67.2 EUR
L16088.03 L16088.14 L16088.06
Bis(pinakolato)dibor ≥98%
Bis(pinakolato)dibor
Formel: C₁₂H₂₄B₂O₄
Molekulargewicht: 253,94
Schmelzpunkt: 133…139 °C
MDL Number: MFCD00799570
CAS-Nummer: 73183-34-3