(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A18882.30EA
877
EUR
A18882.30
A18882.18
A18882.09
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₂H₂₂BrO₂P Molekulargewicht: 429,30 Schmelzpunkt: 186…189 °C |
MDL Number:
MFCD00011966 CAS-Nummer: 52509-14-5 EINECS: 257-977-3 |