Theophyllin-7-essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL88310-100GEA 58.4 EUR
SIAL88310-100G
Theophyllin-7-essigsäure, Sigma-Aldrich®
Theophyllin-7-essigsäure
Formel: C₉H₁₀N₄O₄
Molekulargewicht: 238,20
MDL Number: MFCD00022832
CAS-Nummer: 652-37-9
EINECS: 211-490-2