7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO115055000EA
227
EUR
ACRO115055000
ACRO115051000
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin 99%
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin
Formel:
C₁₀H₁₄N₄O₄ Molekulargewicht: 254,24 g/mol Schmelzpunkt: 160…165 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005759 CAS-Nummer: 479-18-5 EINECS: 207-526-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 165 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105 °C) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dried substance) |