1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol
Lieferant: Molekula
MOLE69351493-5GEA 0 EUR
MOLE69351493-5G
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indol
Formel: C₁₅H₁₅N
Molekulargewicht: 209,29 g/mol
MDL Number: MFCD00082627
CAS-Nummer: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8