Ionomycin Calciumsalz
Lieferant: Molekula
MOLE39704482-1MGEA 173 EUR
MOLE39704482-1MG MOLE39704482-5MG
Ionomycin Calciumsalz
Ionomycin calcium salt
Formel: C₄₁H₇₀CaO₉
MDL Number: MFCD00151183
CAS-Nummer: 56092-82-1