(R)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H52749.06EA
236
EUR
H52749.06
H52749.03
(R)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
(R)-3-(Boc-amino)piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molekulargewicht: 200,28 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093382 CAS-Nummer: 309956-78-3 |