(S)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26957.03EA
76.4
EUR
H26957.03
H26957.06
(S)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
(S)-3-(Boc-amino)piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molekulargewicht: 200,28 g/mol Schmelzpunkt: 122…127 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093383 CAS-Nummer: 216854-23-8 |