(±)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H52788.03EA
55.9
EUR
H52788.03
H52788.06
(±)-3-(Boc-amino)piperidin 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molekulargewicht: 200,28 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03839941 CAS-Nummer: 172603-05-3 |