(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H26937.06EA
596
EUR
H26937.06
H26937.03
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin 98%
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molekulargewicht: 200,28 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094717 CAS-Nummer: 188111-79-7 ADR: 8,III |