4-Amino-1-Boc-piperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL640042-1GEA
69.1
EUR
SIAL640042-1G
SIAL640042-5G
4-Amino-1-Boc-piperidin, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-Boc-piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molekulargewicht: 200,28 |
MDL Number:
MFCD01076201 CAS-Nummer: 87120-72-7 |