4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Thermo Scientific
B22067.03EA 44.3 EUR
B22067.03 B22067.06
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formel: C₁₆H₁₆O₂
Molekulargewicht: 240,30 g/mol
Siedepunkt: 162…163 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,10
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800683
CAS-Nummer: 144896-51-5
EINECS: 000-000-0