2-Hydroxy-5-methylbenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALH38608-5GEA 75 EUR
SIALH38608-5G
2-Hydroxy-5-methylbenzophenon, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-5-methylbenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00002379
CAS-Nummer: 1470-57-1
EINECS: 216-002-1