3-(1-Acetoxyethyl)benzophenon
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0001.50EA
615
EUR
PROOMM0001.50
3-(1-Acetoxyethyl)benzophenon
3-(1-Acetoxyethyl)benzophenon
Formel:
C₁₇H₁₆O₃ Molekulargewicht: 268,31 g/mol |
CAS-Nummer:
2377141-19-8 |