(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäureamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL434639-10GEA 90 EUR
SIAL434639-10G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäureamid, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäureamid
Formel: C₆H₁₁NO
Molekulargewicht: 113,1600 g/mol
MDL Number: MFCD00216614
CAS-Nummer: 75885-58-4
EINECS: 278-334-3