Allantoin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A15571.30EA
57.5
EUR
A15571.30
A15571.0B
A15571.0I
Allantoin ≥98%
Allantoin
Formel:
C₄H₆N₄O₃ Molekulargewicht: 158,12 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 230 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005260 CAS-Nummer: 97-59-6 EINECS: 202-592-8 |