Allantoin
Lieferant: Merck
1.01015.5001EA 2160 EUR
1.01015.5001 1.01015.9025
Allantoin
Allantoin
Formel: C₄H₆N₄O₃
Molekulargewicht: 158,12 g/mol
MDL Number: MFCD00005260
CAS-Nummer: 97-59-6
EINECS: 202-592-8