Allantoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL05670-25GEA 43.4 EUR
SIAL05670-25G SIAL05670-100G
Allantoin, Sigma-Aldrich®
Allantoin
Formel: C₄H₆N₄O₃
Molekulargewicht: 158,12 g/mol
MDL Number: MFCD00005260
CAS-Nummer: 97-59-6
EINECS: 202-592-8