2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL238902-5GEA 156 EUR
SIAL238902-5G SIAL238902-1G SIAL238902-100G SIAL238902-25G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid
Formel: C₆H₁₅ClOSi
Molekulargewicht: 166,72 g/mol
MDL Number: MFCD00009919
CAS-Nummer: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN-Nummer: 2920
ADR: 8,II