10,12-Pentacosadiinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL76492-25GEA 390 EUR
SIAL76492-25G SIAL76492-5G
10,12-Pentacosadiinsäure, Sigma-Aldrich®
10,12-Pentacosadiynoic acid
Formel: C₂₅H₄₂O₂
Molekulargewicht: 374,61 g/mol
MDL Number: MFCD00041684
CAS-Nummer: 66990-32-7