9,12-Octadecadiinsäure
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM90400-10EA
786
EUR
CAYM90400-10
CAYM90400-5
CAYM90400-1
9,12-Octadecadiinsäure
9,12-Octadecadiynoic acid
Formel:
C₁₈H₂₈O₂ |
MDL Number:
MFCD00797685 CAS-Nummer: 2012-14-8 |