p-Tolylchlorformat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO314560050EA
52.8
EUR
ACRO314560050
p-Tolylchlorformat 97%
p-Tolylchlorformat
Formel:
C₈H₇ClO₂ Siedepunkt: 99,5 °C (20 mmHg) Flammpunkt: 86 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00013255 CAS-Nummer: 937-62-2 EINECS: 213-332-8 UN-Nummer: 3277 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |