(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14473.0001EA
145
EUR
8.14473.9999
8.14473.0001
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenon
Formel:
C₂₅H₂₄N₂O₂ Molekulargewicht: 384,470 g/mol |
MDL Number:
MFCD00145260 CAS-Nummer: 96293-17-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 97 - 99 °C |
Molar Mass | 384.47 g/mol |