7-Bromacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H27314.06EA
188
EUR
H27314.06
H27314.03
7-Bromacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin ≥97%
7-Bromacetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Formel:
C₁₁H₁₁BrO₃ Molekulargewicht: 271,11 g/mol Schmelzpunkt: 74…78 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00218462 CAS-Nummer: 35970-34-4 ADR: 8,III |