4',5'-Methylendioxy-2'-nitroacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L11841.03EA 77.9 EUR
L11841.03
4',5'-Methylendioxy-2'-nitroacetophenon ≥98%
4',5'-Methylendioxy-2'-nitroacetophenon
Formel: C₉H₇NO₅
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053045
CAS-Nummer: 56136-84-6
EINECS: 260-010-8