(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L00917.09EA 44.2 EUR
L00917.09 L00917.18
(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
(2-(Dimethylamino)ethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₂H₂₅BrNP
Molekulargewicht: 414,33 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 200 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011794
CAS-Nummer: 21331-80-6
EINECS: 244-335-2