Diphenylphosphorylazid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A12124.06EA
28.6
EUR
A12124.06
A12124.14
A12124.22
Diphenylphosphorylazid ≥97%
Diphenylphosphorylazid
Formel:
C₁₂H₁₀N₃O₃P Molekulargewicht: 275,20 g/mol Siedepunkt: 161…162 °C (0,5 mmHg) Dichte: 1,275 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00001987 CAS-Nummer: 26386-88-9 EINECS: 247-644-0 UN-Nummer: 3278 ADR: 6.1,III |