6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
L(+)-Ascorbylpalmitat
, 6-palmitoyl-L-ascorbic acid
MOLE43238027-100GEA
81.5
EUR
MOLE43238027-100G
6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure
6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure
Formel:
C₂₂H₃₈O₇ Molekulargewicht: 414,54 g/mol Siedepunkt: ∼250 °C Schmelzpunkt: 107…117 °C |
MDL Number:
MFCD00005377 CAS-Nummer: 137-66-6 EINECS: 205-305-4 |