Guanin Hydrochlorid
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: 2-Amino-1H-purin-6(7H)-one hydrochloride
3814.1
ROTH3814.1EA 26.3 EUR
ROTH3814.1
Guanin Hydrochlorid
Guanin Hydrochlorid
Formel: C₅H₆ClN₅O
Molekulargewicht: 187,59 g/mol
MDL Number: MFCD00213670
CAS-Nummer: 635-39-2
EINECS: 211-235-5