Guanin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL51030-10GEA 54 EUR
SIAL51030-10G SIAL51030-50G
Guanin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Guanin Hydrochlorid
Formel: C₅H₆ClN₅O
Molekulargewicht: 187,59 g/mol
MDL Number: MFCD00213670
CAS-Nummer: 635-39-2
EINECS: 211-235-5